Tisk…
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2(R)-2-Trifluoromethylpyrrolidine
PC1059-1G PC1059-5G
APOSPC1059-1GEA 7280 CZK
APOSPC1059-1G APOSPC1059-5G
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₈F₃N
MW: 139,119 g/mol
Bod varu: 110…112 °C
Bod tání: 29…33 °C
Bod vzplanutí: 28,9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784180
CAS číslo: 1073556-31-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III