Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10464-1G PC10464-250MG
APOSPC10464-1GEA 18620 CZK
APOSPC10464-1G APOSPC10464-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22627835
CAS číslo: 1207319-71-8