Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 20470 CZK
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399857
CAS číslo: 1261622-11-0