Tisk…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, [4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10461-1G PC10461-250MG PC10461-5G
APOSPC10461-1GEA 4270 CZK
APOSPC10461-1G APOSPC10461-250MG APOSPC10461-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847130
CAS číslo: 859027-06-8