Tisk…

N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride

PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 1490 CZK
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
MW: 403,217 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368704
CAS číslo: 887266-94-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR