Tisk…
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 21630 CZK
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00588815
CAS číslo: 117174-71-7