Tisk…
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 7910 CZK
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Vzorec: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368703
CAS číslo: 887266-93-5