Tisk…
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(2,4-difluorophenyl)thiourea
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 21160 CZK
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Vzorec: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368702
CAS číslo: 887266-92-4