Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 3380 CZK
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368698
CAS číslo: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III