Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 2650 CZK
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Bod varu: 100…112 °C (11 mm Hg)
Bod tání: 43…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972690
CAS číslo: 672-75-3
UN: 3261
ADR: 8,III