Tisk…
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10403-1KG PC10403-250G PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 12630 CZK
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-250G APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% vodný roztok
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Bod varu: 98 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940771
CAS číslo: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5