4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 6-Bromo-2,3-diaminofluorobenzene, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
PC10402-1G
PC10402-250MG
PC10402-5G
APOSPC10402-1GEA
1240
CZK
APOSPC10402-1G
APOSPC10402-250MG
APOSPC10402-5G
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec:
C₆H₆BrFN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368683 CAS číslo: 886762-86-3 |