Tisk…
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10400-1G PC10400-5G PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA 1370 CZK
APOSPC10400-1G APOSPC10400-5G APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368681
CAS číslo: 886762-73-8