Tisk…
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 8500 CZK
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881227
CAS číslo: 121307-79-7