Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 13890 CZK
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368674
CAS číslo: 886762-60-3