2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC10329-1G
PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA
6910
CZK
APOSPC10329-1G
APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃BrClFO₂S Bod tání: 29…30 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368673 CAS číslo: 886762-59-0 UN: 3261 ADR: 8,III |