Tisk…
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 6580 CZK
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Vzorec: C₈H₅F₁₄N
MW: 381,11 g/mol
Bod varu: 138…138,5 °C (735 mm Hg)
Hustota: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784276
CAS číslo: 356-08-1