Tisk…
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 3290 CZK
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Vzorec: C₇F₁₆O₄S
MW: 484.112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155782
CAS číslo: 27744-59-8