Tisk…
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1017-1G PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA 6850 CZK
APOSPC1017-1G APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Vzorec: C₆H₉F₃O
Bod varu: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784257
CAS číslo: 73893-33-1
UN: 1993
ADR: 3,III