Tisk…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 2150 CZK
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,207 g/mol
Bod tání: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202892
CAS číslo: 252959-76-5