Tisk…
2-Fluoropropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 5430 CZK
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Vzorec: C₃H₇FO
Bod varu: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777178
CAS číslo: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3,III