1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10120-1G
PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA
622
CZK
APOSPC10120-1G
APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₃NO₃ Bod tání: 270…272 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00206334 CAS číslo: 641993-21-7 |