Tisk…
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 5060 CZK
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₆FNO₂·ClH
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656013
CAS číslo: 3799-24-4