Tisk…
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10113-1G PC10113-500MG PC10113-5G
APOSPC10113-1GEA 8600 CZK
APOSPC10113-1G APOSPC10113-500MG APOSPC10113-5G
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₉F₃N₂O₇
MW: 386,236 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568619
CAS číslo: 341967-63-3