Tisk…
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA 4470 CZK
APOSPC10100-1G APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Vzorec: C₁₄H₁₅F₃O₄
MW: 304.262 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039209
CAS číslo: 1997-28-0