Tisk…
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G
APOSPC10099-1GEA 1330 CZK
APOSPC10099-1G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₅FO₄
MW: 254,254 g/mol
Bod varu: 161…162 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039208
CAS číslo: 2965-90-4