Tisk…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10082-10G PC10082-1G PC10082-5G
APOSPC10082-10GEA 32930 CZK
APOSPC10082-10G APOSPC10082-1G APOSPC10082-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039199
CAS číslo: 886762-23-8