Tisk…
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10065-25G PC10065-5G
APOSPC10065-25GEA 32830 CZK
APOSPC10065-25G APOSPC10065-5G
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Vzorec: C₅H₅F₇O
Bod varu: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368670
CAS číslo: 90999-87-4