Tisk…
Perfluoroheptanoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10010-25G PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA 12870 CZK
APOSPC10010-25G APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Vzorec: C₇ClF₁₃O
Bod varu: 106…107 °C
Hustota: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00156013
CAS číslo: 52447-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III