Tisk…
Perfluoroheptanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10009-1G PC10009-5G
APOSPC10009-1GEA 3870 CZK
APOSPC10009-1G APOSPC10009-5G
Perfluoroheptanenitrile
Perfluoroheptanenitrile
Vzorec: C₇F₁₃N
Bod varu: 82…83 °C
Hustota: 1,6274 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424480
CAS číslo: 62038-08-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III