Tisk…
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Perfluorocyclohexyl)methanol, (Hydroxymethyl)undecafluorocyclohexane
PC10004-1G
APOSPC10004-1GEA 1910 CZK
APOSPC10004-1G
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Vzorec: C₇H₃F₁₁O
MW: 312,081 g/mol
Bod varu: 144…146 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126873
CAS číslo: 28788-68-3