Tisk…
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0994-1G PC0994-5G
APOSPC0994-1GEA 6020 CZK
APOSPC0994-1G APOSPC0994-5G
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₄F₃I
Bod varu: 112 °C (623 mm Hg)
Hustota: 1,957 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784215
CAS číslo: 401-52-5