Fluoroiodoacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0992-1G
PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA
5560
CZK
APOSPC0992-1G
APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Vzorec:
C₂H₂FIO₂ MW: 203.939 g/mol Bod tání: 79.5 °C Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07784241 CAS číslo: 471-45-4 UN: 3261 ADR: 8 III |