Tisk…
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 17790 CZK
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Vzorec: C₅F₁₀O
Bod varu: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784237
CAS číslo: 756-12-7