Tisk…
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 5630 CZK
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Bod varu: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Hustota: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00462509
CAS číslo: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III