Tisk…
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0973-1G PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA 22250 CZK
APOSPC0973-1G APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₄BrF₂N·ClH
Bod tání: 201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784274
CAS číslo: 1211120-17-0