Tisk…
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0970-1G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 3740 CZK
APOSPC0970-1G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Vzorec: C₅H₂F₆
MW: 176,06 g/mol
Bod varu: 70…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03792790
CAS číslo: 1005-73-8