Tisk…
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 4570 CZK
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₃O₂S
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00113429
CAS číslo: 208108-76-3