Tisk…
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0955-1G PC0955-5G
APOSPC0955-1GEA 9060 CZK
APOSPC0955-1G APOSPC0955-5G
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631688
CAS číslo: 232267-31-1