2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0937-1G
PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA
2400
CZK
APOSPC0937-1G
APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₀FNO₂ Bod tání: 186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00662257 CAS číslo: 54-58-0 |