2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0933-1G
PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA
3810
CZK
APOSPC0933-1G
APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Vzorec:
C₉H₉F₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04035657 CAS číslo: 860649-71-4 |