Tisk…
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0920-25G PC0920-5G PC0920-1G
APOSPC0920-25GEA 14090 CZK
APOSPC0920-25G APOSPC0920-5G APOSPC0920-1G
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄Cl₃F₃
MW: 263,472 g/mol
Bod varu: 88…89 °C (8 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368668
CAS číslo: 13947-95-0