Tisk…
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 3540 CZK
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160461
CAS číslo: 26974-09-4