Tisk…

(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0908-1G PC0908-250MG PC0908-5G
APOSPC0908-1GEA 4170 CZK
APOSPC0908-1G APOSPC0908-250MG APOSPC0908-5G
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
Vzorec: C₃H₆F₃N·ClH
Bod tání: 217…221 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779094
CAS číslo: 125353-44-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR