Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 2400 CZK
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Bod varu: 109…110 °C (3 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671772
CAS číslo: 500912-18-5