Tisk…
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 3110 CZK
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788542
CAS číslo: 500912-13-0