Tisk…
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 13460 CZK
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Bod varu: 174…176 °C (2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798140
CAS číslo: 58943-98-9