Tisk…
3-Fluoro-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-6-methoxyiodobenzene, 3-Fluoro-2-iodophenyl methyl ether, 1-Fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 1160 CZK
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Bod varu: 240 °C (746 mm Hg)
Hustota: 1.859 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788539
CAS číslo: 7079-54-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III