Tisk…
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 2900 CZK
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Vzorec: C₁₄H₁₂F₂
MW: 218,242 g/mol
Bod varu: 269 °C
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153123
CAS číslo: 458-76-4