Tisk…
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 1990 CZK
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Vzorec: C₁₅H₇F₅O
MW: 298.207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483321
CAS číslo: 15269-28-0